Learn More
Brady™ GHS Symbol - Explosive, Card Mounted
Codice prodotto. 15484841 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
70 mm
100 mm
Larghezza (sistema metrico):
70 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15484841 70 mm 70 mm pezzi 6
15454841 100 mm 100 mm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15484841 Fornitore Brady™ N. del fornitore 811682
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.55€
    13.11€ / pezzi 6
    Risparmia 1.44€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Pre-printed labels to identify your chemical product containers.
  • High-quality labels that can withstand the most demanding environments
  • Highly resistant to bad weather, abrasion and chemical products
Specifica
Alternate Part Number PIC 1801-70*70-B7541-CRD
Finitura Gloss
Include 6 Labels/Card
Materiale Polyester
Quantità 6/Pk.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Tipo di montaggio Self-adhesive
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Hazard Communication Identification
Altezza (sistema imperiale) 2.76 in.
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Temperatura max (sistema imperiale) 230°F
Temperatura max (sistema metrico) 110°C
Min. Temperature (English) -40°F
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.76 in.
Larghezza (sistema metrico) 70 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma A rombo
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Lingue Universal
Product Type Hazard Sign
Colore Red