Learn More
Brady™ GHS Symbol - Explosive, Continuous Roll
Codice prodotto. 15624227 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polyester
Dimensione della confezione:
pezzi 250
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
15624227 Polyester pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15624227 Fornitore Brady™ N. del fornitore 814023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00€
    359.51€ / pezzi 250
    Risparmia 38.49€
    9% Sconto
In stock
Pre-printed labels to identify your chemical product containers.
  • High-quality labels that can withstand the most demanding environments
  • Highly resistant to bad weather, abrasion and chemical products
Specifica
Alternate Part Number PIC 1801-100*100-B7541-RLL-C
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 250/Pk.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma A rombo
Colore Black on White