Learn More
Brady™ GHS Symbol - Flammable, Individual Markers on a Roll
Codice prodotto. 15491953 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polyester
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
15491953 Polyester 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15491953 Fornitore Brady™ N. del fornitore 834186
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Pre-printed labels to identify your chemical product containers.
  • High-quality labels that can withstand the most demanding environments
  • Highly resistant to bad weather, abrasion and chemical products
Specifica
Alternate Part Number PIC 1802-21*21-B7541-RLL-DC
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 250/Pk.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Altezza (sistema metrico) 21 mm
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema metrico) 21 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma A rombo
Colore Black on White