Learn More
Brady™ GHS Symbol - Health Hazard, Individual Markers on a Roll
Codice prodotto. 15694827 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polyester
Dimensione della confezione:
pezzi 250
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
15694827 Polyester pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15694827 Fornitore Brady™ N. del fornitore 834182
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.00€
    51.53€ / pezzi 250
    Risparmia 16.47€
    24% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Pre-printed labels to identify your chemical product containers.
  • High-quality labels that can withstand the most demanding environments
  • Highly resistant to bad weather, abrasion and chemical products
Specifica
Alternate Part Number PIC 1805-21*21-B7541-RLL-DC
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 250/Pk.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Altezza (sistema metrico) 21 mm
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema metrico) 21 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Forma A rombo
Colore Black on White