Learn More
Brady™ GHS Symbol - Oxidizing, Continuous Roll
Descrizione
- High-quality labels that can withstand the most demanding environments
- Highly resistant to bad weather, abrasion and chemical products
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | PIC 1803-100*100-B7541-RLL-C |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 250/Pk. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Spessore | 0.099 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 110°C |
| Forma | A rombo |
| Vedi altri risultati |