Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione triangolare gigante in PTFE
Codice prodotto. 10379640 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
57 mm
80 mm
108 mm
110 mm
136 mm
159 mm
Diametro (sistema metrico):
14 mm
24 mm
27 mm
36 mm
Forma:
Cilindrico
Cilindrico, Perno ad anello
Triangolare
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Forma unitSize
10379640 108 mm 24 mm Cilindrico, Perno ad anello Pezzo
10074400 159 mm 24 mm Cilindrico, Perno ad anello Pezzo
10410211 57 mm 24 mm Cilindrico, Perno ad anello Pezzo
10166330 108 mm 27 mm Cilindrico Pezzo
10369640 159 mm 27 mm Cilindrico Pezzo
10470011 57 mm 27 mm Cilindrico Pezzo
11868932 80 mm 14 mm Triangolare pezzi 5
10480971 80 mm 14 mm Triangolare Pezzo
10688071 110 mm 36 mm Triangolare Pezzo
12706108 136 mm 36 mm Triangolare Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10379640
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per l'uso in grandi contenitori e fiale. Queste ancorette di agitazione magnetiche giganti in PTFE sono autoclavabili.
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Designed for use in large containers and vials
  • Autoclavable
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione PTFE encapsulated Alnico V magnet core; Cylindrical with Pivot Ring
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Diametro (sistema metrico) 24 mm
Lunghezza (sistema metrico) 108 mm
Quantità 1/Ea.
Forma Cilindrico, Perno ad anello