Specifica
| Materiale o nome chimico | Gibberellic acid |
| CAS | 77-06-5 |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | >90% |
| Formula molecolare | C19H22O6 |
| Numero MDL | MFCD00079329 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs |
| InChI Key | IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N |
| SMILES | CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O |
| Vedi altri risultati |