Learn More
Gibberellic acid, 98%
Codice prodotto. 15482367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15482367 2 g 2g
15402377 500 mg 500mg
15492367 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15482367 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045569.04
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Plant growth hormone | CAS: 77-06-5 | C19H22O6 | 346.38 g/mol
Gibberellic acid is used as a plant growth hormone. It is also used to trigger germination in dormant seeds in laboratory and green house settings and to stimulate rapid stem and root growth and induce mitotic division in the leaves of some plants. It also serves in grape growing industry as a hormone to induce the production of larger bundles and bigger grape.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-06-5
Formula molecolare C19H22O6
Molecular Weight (g/mol) 346.38
Numero MDL MFCD00079329
InChI Key IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
Sinonimo gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
PubChem CID 91757643
IUPAC Name (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihydroxy-11-methyl-6-methylidene-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadec-13-ene-9-carboxylic acid
SMILES CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Specifica
Materiale o nome chimico Gibberellic acid
Punto di fusione 222°C (decomposition)
Colore White
Quantità 2 g
Beilstein 54346
Indice di Merck 14,4419
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water. Soluble in alcohol,isopropyl alcohol,ethanol,acetone and chloroform.
Optical Rotation +78° (c=2 in methanol)
Peso formulazione 346.37
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gibberellic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Gibberellic acid