Learn More
Gibberellic acid, 99%
Codice prodotto. 10219890 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10219890 5 g Bottiglia in vetro 5g
10655491 1 g Bottiglia in vetro 1g
10702464 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto contiene prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10219890 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 410910050
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 77-06-5 | C19H22O6 | 346.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-06-5
Formula molecolare C19H22O6
Molecular Weight (g/mol) 346.38
Numero MDL MFCD00079329
InChI Key IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
Sinonimo gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
PubChem CID 91757643
IUPAC Name (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihydroxy-11-methyl-6-methylidene-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadec-13-ene-9-carboxylic acid
SMILES CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Specifica
Materiale o nome chimico Gibberellic acid
Punto di fusione 227°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 4454
Condizione di rotazione specifica 82.50 (20.00°C c=10,ethanol)
Rotazione specifica 82.5
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5g/L (20° c). Other solubilities: soluble in aq.sol. of sodium bicarbonate,soluble in methanol,ethanol,acetone and aq. sol.,of sodium acetate,moderately soluble in ethyl acetate- slightly,soluble in ether- insoluble in chl
Peso formulazione 346.38
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gibberellic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Gibberellic acid