Learn More
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene, 97%
Codice prodotto. 11430030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430030 1 g 1g
11440030 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11430030 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50564.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 99725-44-7 | C8H8BrF | 203.054 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99725-44-7
Formula molecolare C8H8BrF
Molecular Weight (g/mol) 203.054
Numero MDL MFCD01320701
InChI Key ZXPHUVHMBKRRJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-fluoro-m-xylene, 5-bromo-2-fluoro-3-xylene, 4-bromo-2,6-dimethylfluorobenzene, 1-bromo-4-fluoro-3,5-dimethylbenzene, 5-bromo-2-fluoro-1,3-xylene, benzene, 5-bromo-2-fluoro-1,3-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-fluorobromobenzene, 5-bromo-2-fluoro-1,3-dimethyl-benzene, ksc486i9j
PubChem CID 2736298
IUPAC Name 5-bromo-2-fluoro-1,3-dimethylbenzene
SMILES CC1=CC(=CC(=C1F)C)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-fluoro-m-xylene
Quantità 1 g
Punti di ebollizione 95°C (22 mmHg)
Peso formulazione 203.06
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromo-2-fluoro-1,3-dimethylbenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromo-2-fluoro-1,3-dimethylbenzene