Learn More
Giemsa Stain (Crystalline), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
5g
Descrizione
Giemsa is a biological stain used for thin blood films to differentiate leukocytes, for staining malarial parasites in thin and thick blood films, and for staining bone marrow to show cell morphology.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Giemsa Stain |
| Punto di fusione | 300°C |
| Bio. Comm. colorazione Certificazione | Pass Test |
| Identificazione | Pass Test |
| Peso formulazione | 291.8 |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Colore | Green |
| Quantità | 10 g |
| Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Giemsa Stain