Learn More
Thermo Scientific Chemicals Giemsa Stain, pure, high purity biological stain
Codice prodotto. 10696542 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10696542 25 g Glass bottle 25g
10736001 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10696542 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 153230250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 51811-82-6 | C14H14ClN3S | 291.80 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51811-82-6
Formula molecolare C14H14ClN3S
Molecular Weight (g/mol) 291.80
Numero MDL MFCD00012112,MFCD00081642
InChI Key NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13735
IUPAC Name (7-aminophenothiazin-3-ylidene)-dimethylazanium;chloride
SMILES [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Specifica
Absorbance 950 min. (in MeOH, on dried substance), 600 min. (in MeOH, on dried substance) A (1%/1cm)
Materiale o nome chimico Giemsa Stain
Punto di fusione 300.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 640 to 650nm (in MeOH), 520 to 525nm (in MeOH)
Perdita all'essiccatura 10% max. (110°C)
Imballaggio Glass bottle
Colore Black to Green
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Giemsa Stain