Learn More
GIF Antibody (007), HRP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18604182 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
18604182 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18604182 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP290225H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.61€
    727.65€ / 0.1mL
    Risparmia 97.96€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
GIF Monoclonal specifically detects GIF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Product Type Antibody
Linea di prodotti Novus