Learn More
Oakton™ Sfere di vetro per mulini
Codice prodotto. 15237649
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
0.1 to 0.15 mm
0.5 mm
1 mm
Dimensione della confezione:
1kg
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
15237649 1 mm Pezzo
13478236 0.1 to 0.15 mm 1kg
12614267 0.5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15237649 Fornitore Oakton™ N. del fornitore 3627050
Spedizione stimata: 07-01-2027
Suitable glass beads for the mini-BeedBeater™ Mill. Cole-Parmer™ Glass Beads for Mills are used to crush and separate small samples from bone to microbial spores.
  • Available in three different sizes
  • Crush samples such as bone and microbial spores
  • Handles small samples efficiently—from 100μL to 1μL
  • Non-foaming, non-aerosol method preserves enzymes, nucleic acids, and organelles
Specifica
Tipo Biglie
Materiale Glass
Diametro (sistema metrico) 1 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mini-Bead Beater Glass Mill
Quantità 1 lb.