Learn More
Masterflex™ Gilmont™ Nylon Male Luer Fitting
Codice prodotto. 12605750
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
Male luer x 1/16 in. Hose Barb
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con unitSize
12605750 Male luer x 1/16 in. Hose Barb pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12605750 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 4550522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.05€
    18.26€ / pezzi 25
    Risparmia 0.79€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 08-02-2027
Specifica
Materiale Nylon
Da utilizzare con Male luer x 1/16 in. Hose Barb
Quantità confezione 25 Pack
Product Type Male Luer Fitting