Learn More
Cole-Parmer™ pH Reference Half-cell
Codice prodotto. 15158683 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Giunzione:
Singolo
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Giunzione Dimensione della confezione
15158683 Singolo Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15158683 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0599060
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
pH Reference Half-cell for research measurements.
  • Glass material.
  • Half-cell.
  • 6 month warranty.
  • Use to build a pH electrochemical cell.
Specifica
Giunzione Singolo
Materiale Glass Body
Tipo pH Reference Half Cell Electrode
Riferimento interno Ag/AgCl Fill