Specifica
| Materiale | Vinyl |
| N. per confezione | 100 |
| Dimensioni (L x P) | 79.4 x 145.5 mm |
| Product Type | Microplate Sealing Film |
| Spessore | 100 μm |
| Forabile | Sì |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to +90°C |