Learn More
Biospec Products Mini-BeadBeater Zirconia-Silicate Beads
Codice prodotto. 13468236 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
450 g (1 lb.)
Dimensione della confezione:
450g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13468236 450 g (1 lb.) 450g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13468236 Fornitore Biospec Products N. del fornitore 3627062
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Mini-BeadBeater Zirconia-Silicate Beads to suit your disruption application needs.
  • 1 year warranty.
Specifica
Tipo Biglie
Materiale Zirconia-Silicate
Diametro (sistema metrico) 0.1 to 0.15 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mini-Bead Beater Glass Mill
Quantità 450 g (1 lb.)