Learn More
Gilson™ Accessorio per sistema di pipettaggio completo PIPETMAN™ - Supporto per pipetta Carrousel™
Codice prodotto. 10571093 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Holds 7 Pipettes
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
10571093 Holds 7 Pipettes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10571093 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F161401
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Convenient rotating stand holds upto seven single and multichannel Gilson pipets
  • Supporto robusto, stabile e salvaspazio
  • Il banco da lavoro rimane pulito e ordinato
  • La pesante base impedisce al supporto di cadere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 1x Carrousel pipette stand
Colore White
Da utilizzare con Pipettes
Materiale Polypropylene
Tipo Pipette Holder
Da utilizzare con (applicazione) Holds 7 Pipettes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema di pipettaggio completo PIPETMAN™
Include 1x Carrousel pipette stand
Tipo di imballaggio Box
Quantità 1
Dimensioni (L x P x A) 205 X 205 X 405 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.1 in
Lunghezza (sistema metrico) 205 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.1 in
Larghezza (sistema metrico) 205 mm
Altezza (sistema imperiale) 15.9 in
Altezza (sistema metrico) 405 mm
Peso (sistema imperiale) 1.98 lb
Peso (sistema metrico) 780 g