Learn More
Gilson™ Accessorio per sistema di pipettaggio completo PIPETMAN™ - Porta-pipette Single™
Codice prodotto. 10295682 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Sistema di pipettaggio completo Pipetteman™
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10295682 Sistema di pipettaggio completo Pipetteman™ Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10295682 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F161406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.15€
    19.95€ / pezzi 1
    Risparmia 4.20€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Adhesive-backed hanger is designed for use where space is limited (fume hoods, sterile hoods, etc.)
  • Aderisce a qualsiasi superficie liscia e asciutta senza danneggiarla
  • Resistente a sostanze chimiche e a luce UV
  • Può contenere qualsiasi pipetta Gilson ad eccezione di PIPETMAN™ Concept
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Content And Storage 1x Single pipette holder
Colore White
Da utilizzare con Pipettes
Materiale Polypropylene
Tipo Pipette Holder
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema di pipettaggio completo Pipetteman™
Include 1x Single pipette holder
Tipo di imballaggio Box
Quantità 1
Dimensioni (L x P x A) 50 X 95 X 50 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.7 in
Larghezza (sistema metrico) 95 mm
Altezza (sistema imperiale) 2 lb
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 1/8 in.
Peso (sistema imperiale) .11 lb
Peso (sistema metrico) 7852 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.