Learn More
Gilson™ Accessorio per sistema di pipettaggio completo PIPETMAN™ - Supporto per pipetta Trio™
Codice prodotto. 10719714 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Holds 3 Gilson Pipettes
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
10719714 Holds 3 Gilson Pipettes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10719714 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F161405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    116.55€ / pezzi 1
    Risparmia 9.45€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Il portapipette portatile contiene tre pipette
  • Il design unico e trasparente consente di conservare le pipette Gilson in modo pratico e sicuro
  • Il corpo trasparente consente di vedere gli oggetti collocati dietro
  • Accessorio per l'impiego con cappe di aspirazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 1x Trio pipette stand
Colore Trasparente
Da utilizzare con Pipettes
Materiale Polypropylene
Tipo Pipette Holder
Da utilizzare con (applicazione) Holds 3 Gilson Pipettes
Da utilizzare con (apparecchiatura) ™
Include 1x Trio pipette stand
Tipo di imballaggio Box
Quantità 1
Dimensioni (L x P x A) 140 X 150 X 286 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.5 in
Lunghezza (sistema metrico) 140 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.9 in
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Altezza (sistema imperiale) 11.3 in
Altezza (sistema metrico) 286 mm
Peso (sistema imperiale) .31 lb
Peso (sistema metrico) 832 g