Learn More
Gilson™ Pipetta ripetitiva a spostamento positivo DISTRIMAN™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10285542 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 1 μ a 1.25 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10285542
Marca: Gilson™ F164001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Positive-displacement, continuously adjustable repeater pipette. DISTRIMANTM Positive-Displacement Repetitive Pipette simplifies multiple dispensing.
  • Accuracy and Precision: Zero risk of accidental conversion errors with direct read out and exact distribution of volume required by application.
  • Time saving: Save time with continuous adjustable volume and numerous distribution of aliquots: Up to 125. Faster multiple dispensing.
  • Control button for volume selection.
  • DISTRITIPS syringes available in standard and sterilized versions.
  • Only 3 syringes to cover aliquot volumes ranging from 1 μL to 1.25 mL.
Applications:
  • Any application requiring repetitive dispensing in clinical, hospital, biological, chemical, food and beverage, pharmaceutical, cosmetics and forensics fields.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO-8655
Punte compatibili Distritips
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blu
Materiale Polipropilene
Modello DISTRIMAN
Numero di canali 1
Tipo Pipette ripetitive a spostamento positivo
Volume (sistema metrico) Da 1 μ a 1.25 μl
Da utilizzare con (applicazione) Soluzioni viscose e volatili
Include Funnel Rack, Tubing, Fittings
Quantità 1
Warranty 1 Year
Lunghezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Larghezza (sistema imperiale) 12.48 in.
Altezza (sistema imperiale) 1.42 in.
Fit for Purpose Certified Quality