Description
- Con indicatore di livello
- Disponibile in versione standard o sterile (ST), in confezioni da 50
- Prodotto certificato privo di RNasi, DNasi, DNA, RNA e proteasi
- Senza coloranti per non rischiare contaminazioni con i relativi componenti
- Sono sufficienti solo tre siringhe per una quantità compresa tra 1 μl e 1.25 ml
- Ogni siringa può dispensare più di 100 dosi
- Ideale per dosi di precisione
- Può essere impiegato con soluzioni viscose e volatili
Specifications
Specifications
| Volume (sistema metrico) | Da 10 μl a 125 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Modello | Mini da 1250 μl |
| Accuracy | ±1.00 μL |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.7 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 93.5 mm |
| Dichiarazioni di pulizia | No Trace of Metal |
| Show More |