Descrizione
- With level indicator
- Available in standard or sterilized (ST) form, in boxes of 50
- Certified free of RNase, DNase, DNA, RNA, and Protease
- Free of dyes, so no risk of contamination from their components
- Only three syringes are needed to cover 1 μL to 1.25 mL
- More than 100 aliquots can be dispensed from each syringe
- Ideal for precise aliquots
- Can be used with viscous and volatile solutions
- Bulk or Individually wrapped
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | Da 100 μl a 1.25 ml |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Modello | Maxi da 12.5 ml |
| Accuracy | ±7.5 μL |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.4 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 112 mm |
| Dichiarazioni di pulizia | No Trace of Metal |
| Vedi altri risultati |