Learn More
Gilson™ Tip Empty Rack For Pipet Tips
Codice prodotto. 12649601 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
μ
D10 Pipette Tips (0.1 to 10μL)
D1000 Pipette Tips (100 to 1000μL)
DL10 Pipette Tips (0.1 to 10μL)
Pipette Tips (1 to 10 mL D10)
Pipette Tips (1 to 5 mL D5000)
Pipette Tips (20 to 300μL, D300)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
12649601 D1000 Pipette Tips (100 to 1000μL) pezzi 2
10193092 Pipette Tips (1 to 10 mL D10) Pezzo
10001972 Pipette Tips (1 to 5 mL D5000) Pezzo
12699591 D10 Pipette Tips (0.1 to 10μL) pezzi 2
12599615 DL10 Pipette Tips (0.1 to 10μL) pezzi 2
12609601 μ pezzi 2
12619601 Pipette Tips (20 to 300μL, D300) pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12649601 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F171502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.55€
    16.80€ / pezzi 2
    Risparmia 1.75€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Utilizzare con puntali sciolti Gilson Diamond. I rack vuoti per puntali per pipette Gilson™ sono caratterizzati da una codifica a colori che ne agevola l'uso.
  • Completamente autoclavabile
  • In polipropilene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Blue
Capacità D1000 Pipette Tips (100 to 1000μL)
Materiale Polipropilene
Posizioni 1
Forma Rettangolare
Sovrapponibile Yes, Interlocking
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Puntali per pipette da 100 a 1000 μl D1000
Quantità 2
Size 134 x 89 x 196 mm
Lunghezza (sistema metrico) 9.3 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.66 in.
Larghezza (sistema imperiale) 5.28 in.
Altezza (sistema imperiale) 7.56 in.
Include 2 Empty Racks
Product Type Rack vuoto
Matrice 1x2