Learn More
Gilson™ MACROMAN™ Motorized Pipette Controller Accessory, Filter
For use with MACROMAN Pipette Controller
18.35€ - 33.10€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Macroman pipette controller
Quantità 1/Cs.
Warranty 1 anno
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
12326162
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Gilson™
F1077503
Standard Filter, 0.20 μm
18.35€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12336162
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Gilson™
F1077504
Standard Filter, 0.45 μm
18.35€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12346162
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Gilson™
F1077525
Sterile Filter, 0.45 μm
33.10€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10231220
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Gilson™
F1077526
Sterile Filter, 0.20 μm
33.10€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Robust and reliable pipette controller system
  • For use with glass and plastic pipettes
Specifica
Specifica
Macroman pipette controller
1/Cs.
1 anno