Learn More
Gilson™ Capillari con stantuffo MICROMAN™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10866510 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 96 Pk.
182 Pk.
192 Pk.
200 Pk.
576 Pk.
960 Pk.
Volume (sistema metrico):
μ
1 - 10 μl
20 to 50 μL
3 to 25 μL
50 to 250 μL
Da 1 a 10 μl
Da 1 a 10 μl
Da 10 a 100 μl
Da 100 a 1000 μl
Da 20 a 50 μl
Da 3 a 25 μl
Da 50 a 250 μl
Modello:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP25ST
CP50
CP50ST
Formato:
Rack, 10 x 96
Rack, 2 x 96
Scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 182
pezzi 192
pezzi 200
pezzi 576
pezzi 960
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Volume (sistema metrico) Modello Formato Dimensione della confezione
10866510 960 Pk. Da 20 a 50 μl CP50 Rack, 10 x 96 pezzi 960
10192852 192 Pk. Da 1 a 10 μl CP10ST Rack, 2 x 96 pezzi 192
10011912 960 Pk. 1 - 10 μl CP10ST Rack, 10 x 96 pezzi 960
15306564 576 Pk. 3 to 25 μL CP25ST Scatola pezzi 576
10789324 192 Pk. Da 10 a 100 μl CP100ST Scatola pezzi 192
11327920 960 Pk. Da 10 a 100 μl CP100ST Scatola pezzi 960
15304785 576 Pk. 20 to 50 μL CP50ST Scatola pezzi 576
15314785 576 Pk. 50 to 250 μL CP250ST Scatola pezzi 576
12609621 182 Pk. μ CP1000ST Scatola pezzi 182
10041932 960 Pk. Da 1 a 10 μl CP10 Rack, 2 x 96 pezzi 192
12001532 960 Pk. Da 1 a 10 μl CP10 Rack, 10 x 96 pezzi 960
10463942 200 Pk. Da 3 a 25 μl CP25 Scatola pezzi 200
10726470 960 Pk. Da 3 a 25 μl CP25 Rack, 10 x 96 pezzi 960
10646653 192 Pk. Da 10 a 100 μl CP100 Scatola pezzi 192
10494132 960 Pk. Da 10 a 100 μl CP100 Scatola pezzi 960
12123771 200 Pk. Da 20 a 50 μl CP50 Scatola pezzi 200
10163522 200 Pk. Da 50 a 250 μl CP250 Scatola pezzi 200
10456925 10 x 96 Pk. Da 50 a 250 μl CP250 Scatola pezzi 960
12597526 182 Pk. Da 100 a 1000 μl CP1000 Scatola pezzi 182
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Codice prodotto. 10866510 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F148013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    463.83€
    452.55€ / pezzi 960
    Risparmia 11.28€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Prodotti appositamente per pipette Gilson™ MICROMAN™ E, i capillari-pistoni Gilson™ MICROMAN™ E offrono risultati riproducibili e affidabili con i liquidi più viscosi o volatili. Disponibili in un'ampia gamma di volumi e design, nelle versioni sterili e standard, per soddisfare perfettamente le singole necessità.
  • Recommended for reproducible, reliable results even with the most viscous or volatile liquids.
  • Made specifically for GilsonTM MICROMANTM E pipets.
  • Available in a wide range of volumes and designs, both in sterilized and standard versions, to suit your needs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 20 a 50 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Modello CP50
Lunghezza (sistema imperiale) 10.31 in.
Lunghezza (sistema metrico) 86.35 mm
Formato Rack, 10 x 96
Stile punta Positive Displacement
Imballaggio Box
Quantità 960 Pk.
Product Type Capillary Piston
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gilson Microman
Materiale Polipropilene
Fit for Purpose Certified Quality