Learn More
Gilson™ Pipette PIPETMAN Classic™
The PIPETMAN Classic line, the world standard in pipetting, offers a wide range of continuously adjustable air-displacement pipettes suited for aqueous solutions of moderate viscosity and density.
Marca: Gilson™ F144802
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18000kg
Descrizione
- Pipetta a cuscinetto d'aria completamente regolabile con il volume selezionato visualizzabile sull'indicatore digitale (misuratore del volume)
- Il supporto e l'espulsore di puntale sono completamente autoclavabili per evitare contaminazioni incrociate
- Su ciascuna pipetta è inciso il numero di identificazione a garanzia della tracciabilità
Specifica
±0.025, ±2.5 μl | |
D10, DL10, DF10ST, DFL10ST | |
4.72 in. | |
12.01 in. | |
Acciaio inox e PVDF | |
Da 1 a 10 μl |
Sì | |
PCR, sequenziamento del DNA | |
14.37 in. | |
Red | |
P10 |