Descrizione
- Hold tips of model DL10 (0.1 to 20 μL), D200 (2 to 200 μL), D1000 (100 to 1000 μL)
- 70% less plastic
- Three times smaller than regular tips box
- Eco-friendly
- Available in set of 2
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Clear |
| Capacità | D1000 Pipette Tips (100 to 1000μL) |
| Materiale | Polypropylene |
| Posizioni | 1 |
| Forma | Rettangolare |
| Sovrapponibile | Yes, Interlocking |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Diamond Tips |
| Quantità | Set of 2 |
| Vedi altri risultati |