Learn More
Gilson™ PIPETMANTM DIAMOND Reload Pack Empty Box Set
Codice prodotto. 15279386 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
D10 Pipette Tips (0.1 to 10μL), D200 Pipette Tips (2 to 200μL)
D1000 Pipette Tips (100 to 1000μL)
Matrice:
10 x 96
6 x 96
Dimensione della confezione:
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Matrice Dimensione della confezione
15279386 D10 Pipette Tips (0.1 to 10μL), D200 Pipette Tips (2 to 200μL) 10 x 96 pezzi 2
15209396 D1000 Pipette Tips (100 to 1000μL) 6 x 96 pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15279386 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F171204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.45€
    15.75€ / pezzi 2
    Risparmia 1.70€
    9% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
PIPETMANTM Diamond Reload Pack Empty Box Set for blister refill and reload packs. Easy to store on all benches.
  • Hold tips of model DL10 (0.1 to 20 μL), D200 (2 to 200 μL), D1000 (100 to 1000 μL)
  • 70% less plastic
  • Three times smaller than regular tips box
  • Eco-friendly
  • Available in set of 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Clear
Capacità D10 Pipette Tips (0.1 to 10μL), D200 Pipette Tips (2 to 200μL)
Materiale Polypropylene
Posizioni 1
Forma Rettangolare
Sovrapponibile Yes, Interlocking
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Diamond Tips
Quantità Set of 2
Size 134 x 89 x 127 mm
Lunghezza (sistema metrico) 9.3 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.66 in.
Larghezza (sistema imperiale) 5.28 in.
Altezza (sistema imperiale) 4.92 in.
Include 2 Empty Racks
Product Type Empty Box Reload
Matrice 10 x 96