Learn More
Gilson™ Puntali PIPETMAN™ EasyPack™
Codice prodotto. 10367132 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 - 10 μl
0.1-20 μl
1-10 ml
1-5 ml
100-1000 μl
100-1200 μl
2-200 μl
20-300 μl
Formato:
Bagged
Quantità:
1000 (5x200)
200
200 (4x50)
334
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1002
pezzi 200
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Formato Quantità Dimensione della confezione
10367132 1-10 ml Bagged 200 (4x50) pezzi 200
12629591 100-1200 μl Bagged 200 pezzi 1000
10521103 0.1-20 μl Bagged 200 pezzi 1000
10357852 1-5 ml Bagged 334 pezzi 1002
10614353 0.1 - 10 μl Bagged 1000 (5x200) pezzi 1000
10001962 100-1000 μl Bagged 1000 (5x200) pezzi 1000
10367802 2-200 μl Bagged 1000 (5x200) pezzi 1000
10245832 20-300 μl Bagged 1000 (5x200) pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10367132 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F161210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.20€
    60.90€ / pezzi 200
    Risparmia 24.30€
    28% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Con cerniera di facile apertura/chiusura. I puntali Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ vengono forniti sfusi in vari formati.
  • La geometria ottimizzata e il materiale in puro polipropilene garantiscono un basso livello di ritenzione e una superficie naturalmente idrofobica
  • Prodotti in camera sterile e pertanto senza alcun rischio di contaminazione
  • Garanzia di tracciabilità completa, dalla produzione alla fornitura.
  • Le graduazioni volumetriche agevolano il controllo visivo del volume aspirato
  • Richiedono una bassa forza di montaggio del puntale
  • Facile identificazione grazie alla confezione con codifica a colori
  • Le confezioni sfuse sono sigillate con chiusura a zip e possono essere aperte facilmente per un rapido accesso e chiuse tramite striscia a tenuta rapida prevenire la contaminazione e la perdita dei puntali
  • Ogni confezione EasyPack contiene 1000 puntali (5 sacchetti con 200 puntali o 1 sacchetto con 1000; 4 sacchetti con 50 puntali o 3 sacchetti con 334 puntali)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume (sistema metrico) 1-10 ml
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Sì
Lunghezza (sistema imperiale) 7.87 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Diametro (sistema metrico) esterno .07 in
Formato Bagged
Stile punta Universal
Imballaggio 4 Bags of 50 Tips
Quantità 200 (4x50)
Product Type Pipet Tips
Codice colore Light Blue
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gilson Pipetman
Graduato Yes
Product Line Pipetman EasyPack
Materiale Polipropilene
Graduazioni 1 mL