Learn More
Gilson™ Puntali PIPETMAN™ EcoPack™
Codice prodotto. 10570923 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 - 10 μl
0.1 to 20 μL
100 to 1200 μL
100-1000 μl
2-200 μl
20 to 300 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 10000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10570923 100-1000 μl pezzi 10000
12571087 100 to 1200 μL pezzi 10000
10071942 0.1 to 20 μL pezzi 10000
10693963 0.1 - 10 μl pezzi 10000
10614163 20 to 300 μL pezzi 10000
12507536 2-200 μl pezzi 10000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10570923 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F161670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00€
    214.20€ / pezzi 10000
    Risparmia 23.80€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Per prestazioni ottimali delle pipette PIPETMAN in tutta la gamma di volumi. I puntali Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ sono completamente autoclavabili.
  • La geometria ottimizzata e il materiale in puro polipropilene garantiscono un basso livello di ritenzione e una superficie naturalmente idrofobica
  • Prodotti in camera sterile e pertanto senza alcun rischio di contaminazione
  • Garanzia della completa rintracciabilità, dalla produzione alla fornitura.
  • Le graduazioni volumetriche agevolano il controllo visivo del volume aspirato
  • Richiedono una bassa forza di montaggio del puntale
  • Facile identificazione grazie alla confezione con codifica a colori
  • Le confezioni sfuse sono sigillate con una striscia antimanomissione che si può aprire facilmente per un accesso rapido
  • Le confezioni sfuse sono chiuse con una striscia di chiusura rapida per evitare contaminazioni e perdita dei puntali
  • Ogni scatola EcoPack contiene 10,000 puntali (10 sacchetti da 1000 puntali)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 100-1000 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Sì
Lunghezza (sistema imperiale) 15.59 in.
Lunghezza (sistema metrico) 39.6 cm
Diametro (sistema metrico) esterno .85 mm
Formato Bagged
Stile punta Universale
Quantità 10000
Product Type Pipet Tips
Codice colore Blu
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gilson Pipetman
Graduato Yes
Product Line Pipetman EcoPack
Materiale Polipropilene
Graduazioni 300 μL; 1000 μL