Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EXPERT™ Sterilized Filter Pipette Tips
PIPETMAN™ EXPERT™ Sterilized Filter Pipette Tips features graduations at varying volumes allowing for quick-checks when aspirating samples.
697.00€ - 1190.00€
Specifica
Filtrato | Filtered |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Colore | Clear |
Autoclavabile | Autoclavable |
Formato | Rack |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15932051
|
Gilson™
F1731032 |
0.1 to 10 μL | 2 μL, 10 μL | 2.883 cm |
1190.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15962051
|
Gilson™
F1732032 |
0.1 to 10 μL | 2 μL, 5 μL, 10 μL | 4.534 cm |
834.00€
pezzi 3072 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15972051
|
Gilson™
F1733032 |
1 to 20 μL | 10 μL, 50 μL, 100 μL | 5.144 cm |
758.00€
pezzi 3072 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15922061
|
Gilson™
F1734032 |
1 to 100 μL | 10 μL, 50 μL, 100 μL | 5.144 cm |
697.00€
pezzi 3072 |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15932061
|
Gilson™
F1735032 |
1 to 200 μL | 10 μL, 50 μL, 100 μL | 5.857 cm |
758.00€
pezzi 3072 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15952061
|
Gilson™
F1736032 |
1 to 300 μL | 10 μL, 50 μL, 100 μL, 200 μL | 7.75 cm |
697.00€
pezzi 3072 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15962061
|
Gilson™
F1737032 |
50 to 1250 μL | 200 μL, 500 μL, 1000 μL | 10.22 cm |
840.00€
pezzi 3072 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Features patented, low-retention polymer that creates hydrophobic surface to minimize sample binding when dispensing.
- Color-coded tip packaging corresponds to industry standards for volume color matching to pipettes.
- Free of Human DNA, RNase, DNase, PCR Inhibitors and Pyrogens.
Specifica
Filtered | |
Clear | |
Rack | |
Pipette Tips | |
Yes | |
Polypropylene |
Sterile | |
Autoclavable | |
Racked | |
Single-use | |
Pipetman EXPERT | |
Certified Quality |