Learn More
Gilson™ Pipette PIPETMAN F
The PIPETMAN™ F Fixed Volume Pipette is a dedicated fixed-volume air-displacement pipet that guarantees no risk of volume-selection errors.
270.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | GLP |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Colore | Blue |
Monouso | Reusable |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Accuracy | Modello | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Accuracy | Modello | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10403952
|
Gilson™
F123605 |
±1.6μL | F200 | 200 μl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10235692
|
Gilson™
F123604 |
±0.2μL | F20 | 20 μl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10041912
|
Gilson™
F123770 |
±0.08μL | F2 | 2 μl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10799134
|
Gilson™
F123775 |
±0.25μL | F25 | 25 μl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10112862
|
Gilson™
F123772 |
±0.1μL | F10 | 10 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10676073
|
Gilson™
F123606 |
±8 μl | F1000 | 1000 μl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10255592
|
Gilson™
F123771 |
±0.1μL | F5 | 5 μl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10453562
|
Gilson™
F123778 |
±0.4μL | F50 | 50 μl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10001952
|
Gilson™
F123790 |
±4μL | F500 | 500 μl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10719524
|
Gilson™
F123788 |
±3.5μL | F300 | 300 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10347662
|
Gilson™
F123784 |
±0.8μL | F100 | 100 μl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10061922
|
Gilson™
F123787 |
±3μL | F250 | 250 μl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10225692
|
Gilson™
F123789 |
±3.6μL | F400 | 400 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12326122
|
Gilson™
F123607 |
±30 μL | F5000 | 5000 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Dedicated fixed-volume pipette assures reliable and consistent results.
- Volume can be adjusted by users in the laboratory for dense or viscous fluids.
- Single-volume mechanism provides a low-cost alternative for clinical diagnostics, quality control and routine testing.
- Gilson maximum permissible errors are guaranteed only when PIPETMAN pipettes are used with the recommended Gilson PIPETMAN Tips.
Specifica
GLP | |
Blue | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
Stainless Steel piston and PVDF handle | |
4.25 in. | |
12.48 in. | |
Certified Quality |
Autoclavable | |
Reusable | |
1 | |
Fixed Volume Pipette | |
3 Years | |
10.8 cm | |
31.7 cm |