Learn More
Gilson™ Pipette PIPETMAN™
Codice prodotto. 12386122 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Rosso
Salmone
Viola
Modello:
P10
P100
P1000
P10mL
P2
P20
P200
P5000
Volume (sistema metrico):
μ
1 to 10 mL
Da 0.2 a 2 μl
Da 10 a 100 μl
Da 2 a 20 μl
Da 20 a 200 μl
Da 500 a 5.000 μl
Include:
Espulsore puntale in acciaio inox
No ejector
Senza espulsore
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Modello Volume (sistema metrico) Include Dimensione della confezione
12386122 Giallo P20 Da 2 a 20 μl Espulsore puntale in acciaio inox Pezzo
12346122 Arancione P2 Da 0.2 a 2 μl Espulsore puntale in acciaio inox Pezzo
12366122 Rosso P10 μ Espulsore puntale in acciaio inox Pezzo
12306132 Salmone P100 Da 10 a 100 μl Espulsore puntale in acciaio inox Pezzo
12326132 Giallo P200 Da 20 a 200 μl Espulsore puntale in acciaio inox Pezzo
12366132 Viola P5000 Da 500 a 5.000 μl Senza espulsore Pezzo
12346132 Blu P1000 μ Espulsore puntale in acciaio inox Pezzo
12376132 Blu P10mL 1 to 10 mL No ejector Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 12386122 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F144056M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.39€
    317.10€ / pezzi 1
    Risparmia 44.29€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
PIPETMAN brings a new level of comfort into Gilson range with a redesigned piston mechanism that reduces the force needed to aspirate and dispense liquids. PIPETMAN maintains the trusted durability, accuracy, and reliability of the original PIPETMAN pipettes with comfort.
  • Body (handle) in PVDF minimizes the hand-warming effect during pipetting and is resistant against aggressive chemicals
  • Direct volume reading in decimal digits helps prevent mistakes in volume setting
  • Comes with classic metal or plastic tip ejector
  • Clip ejector fits securely into the body of the pipette and helps avoid slipping over time
  • Redesigned seal, lighter ejection springs and high quality piston grease offer as low as 2 Newtons of force to pipet
  • High quality piston grease
Model Specific Features
  • Models P2 and P10 incorporate dual position tip ejectors for use with D10 (short) and DL10 (long) tips
Order Info
Trade in program available. Please contact your Fisher Scientific sales representative for more details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±0.1, ±0.1, ±0.2 μl
Punte compatibili Puntali D200, DF30ST
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Autoclavable
Colore Giallo
Dispensing Speed Manual
Monouso Reusable
Da utilizzare con D-200, DF30ST Tip
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Acciaio inox e PVDF
Modello P20
Numero di canali 1
Product Line Pipetman
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) Da 2 a 20 μl
Da utilizzare con (applicazione) Forze di pipettaggio estremamente ridotte, design leggero
Da utilizzare con (apparecchiatura) Puntali D200, DF30ST
Include Espulsore puntale in acciaio inox
Quantità 1
Warranty 3 Years
Dimensioni (L x P x A) 318 x 108 x 38 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 14.37 in.
Lunghezza (sistema metrico) 36.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12.01 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Altezza (sistema metrico) 12 cm
Peso (sistema imperiale) .42 lb
Peso (sistema metrico) .19 kg
Fit for Purpose Certified Quality