Learn More
Gilson™ Kit di base PIPETMAN G
Codice prodotto. 12561087 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 to 100 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
12561087 0.2 to 100 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12561087 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F167800
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Optimizes the pipetting steps during a laboratory experiment protocol, providing accuracy and precision. PIPETMANTM Microvolume Starter Kit is dedicated to laboratory staff of diagnostics and biotech laboratories who are concerned about Repetitive Strain Injuries (RSI.)
Kit Components:
  • Three PIPETMAN Pipettes: P2, P10, and P100 (equipped with stainless steel ejectors)
  • Dual Tip-ejector Adaptor for P2G and P10G
  • Two PIPETMAN DIAMOND TIPACKs: DL10 and D200 (racks of 96 tips each)
  • One Gilson Guide to Pipetting Handbook
  • Three Plastic Tip Ejectors
  • Also includes accessories such as 10 COLORISTM identification clips, 3 SingleTM pipette holders, and 1 Gilson Guide to Pipetting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punte compatibili DL10 and D200 Tips
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue/White
Monouso Reusable
Da utilizzare con Manual Air Displacement Pipette
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Polypropylene
Numero di canali 1
Product Line Pipetman
Sterilità Non-sterile
Tipo Kit base G
Volume (sistema metrico) 0.2 to 100 μL
Da utilizzare con (applicazione) Manual Air Displacement Pipette
Include Pipette P2G, P10G, P100G, scatole di qualità, puntali per filtro sterile PIPETMAN DFL10ST, DF100ST, espulsori puntali in acciaio inox e plastica, 10 clip di identificazione COLORIS™, 3 porta pipette Single™ e guida Gilson per pipettaggio
Quantità 3
Warranty 3 Years
Lunghezza (sistema imperiale) 14.37 in.
Larghezza (sistema imperiale) 12.01 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Altezza (sistema metrico) 12 cm
Fit for Purpose Certified Quality
Titolo del prodotto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.