Descrizione
La pipetta meccanica combina la leggendaria resistenza di PIPETMAN™ Classic con un corpo dal design rinnovato e meccanismi interni all'avanguardia per offrire un comfort e una precisione superiori. Disponibilità di 8 modelli monocanale per un intervallo di volumi compreso tra 0.2 μl e 10 ml.
- Redesigned handle fits naturally in user's hand, no matter the size.
- Volume locking system guarantees no accidental change in volume while pipetting.
- Adjustable tip ejector provides comfort for right- and left-handed users.
- 2D identification code allows easy tracking of product information.
- New piston assembly designed to drastically improve pipetting and purge forces.
- Redesigned tip ejector shape and internal mechanism offers reduced tip ejection forces by 50%.
Order Info
È disponibile un programma di permuta. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio rappresentante Fisher Scientific.
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±0.35, ±0.4, ±0.8 μl |
| Punte compatibili | D200, DF100ST tip |
| Spaziatura punta regolabile | No |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Salmone |
| Dispensing Speed | Manual |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | D-200, DF100ST Tip |
| Tipo di impugnatura | Ergonomic |
| Materiale | Polypropylene |
| Vedi altri risultati |