Learn More
Gilson™ Pipette meccaniche PIPETMAN™ L
Codice prodotto. 12366142 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
P1000L
P100L
P10L
P10mL
P200L
P20L
P2L
P5000L
Volume (sistema metrico):
μ
1 to 10 mL
Da 0.2 a 2 μl
Da 10 a 100 μl
Da 2 a 20 μl
Da 20 a 200 μl
Da 500 a 5.000 μl
Accuracy:
±0.024, ±0.025, ±0.027, ±0.03 μl
±0.025, ±0.075, ±0.1 μl
±0.1, ±0.1, ±0.2 μl
±0.35, ±0.4, ±0.8 μl
±0.35, ±0.4, ±0.8μL
±0.5, ±0.8, ±1.6 μl
±12, ±15, ±30 μl
±3, ±4, ±8 μl
±30, ±40, ±60 μl
Include:
Espulsore puntale in acciaio inox
Espulsore puntale in plastica
Plastic Tip Ejector
Senza espulsore puntale
Dimensione della confezione:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Volume (sistema metrico) Accuracy Include Dimensione della confezione
12366142 P2L Da 0.2 a 2 μl ±0.024, ±0.025, ±0.027, ±0.03 μl Espulsore puntale in acciaio inox Pezzo
12396142 P10L μ ±0.025, ±0.075, ±0.1 μl Espulsore puntale in plastica Pezzo
12306152 P20L Da 2 a 20 μl ±0.1, ±0.1, ±0.2 μl Espulsore puntale in acciaio inox Pezzo
12376142 P2L Da 0.2 a 2 μl ±0.024, ±0.025, ±0.027, ±0.03 μl Espulsore puntale in plastica Pezzo
12386142 P10L μ ±0.025, ±0.075, ±0.1 μl Espulsore puntale in acciaio inox Pezzo
12326152 P100L Da 10 a 100 μl ±0.35, ±0.4, ±0.8 μl Espulsore puntale in acciaio inox Pezzo
12336152 P100L Da 10 a 100 μl ±0.35, ±0.4, ±0.8μL Plastic Tip Ejector Pezzo
12346152 P200L Da 20 a 200 μl ±0.5, ±0.8, ±1.6 μl Espulsore puntale in acciaio inox Pezzo
12356152 P200L Da 20 a 200 μl ±0.5, ±0.8, ±1.6 μl Espulsore puntale in plastica Pezzo
12366152 P1000L μ ±3, ±4, ±8 μl Espulsore puntale in acciaio inox Pezzo
12386152 P5000L Da 500 a 5.000 μl ±12, ±15, ±30 μl Senza espulsore puntale Pezzo
12376152 P1000L μ ±3, ±4, ±8 μl Espulsore puntale in plastica Pezzo
12396152 P10mL 1 to 10 mL ±30, ±40, ±60 μl Espulsore puntale in acciaio inox Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 12366142 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur FA10001M
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Afficher toutes les promotions
In stock
Ajouter au panier
Edge
La leggendaria resistenza di PIPETMAN Classic™ combinata con un corpo dal design rinnovato e meccanismi interni all'avanguardia offre un comfort e alta precisione. Le pipette meccaniche Gilson™ PIPETMAN™ L sono disponibili in modelli a 8 canali singoli, nella gamma di volumi compresa tra 0.2 μl e 10 ml.
La pipetta meccanica combina la leggendaria resistenza di PIPETMAN™ Classic con un corpo dal design rinnovato e meccanismi interni all'avanguardia per offrire un comfort e una precisione superiori. Disponibilità di 8 modelli monocanale per un intervallo di volumi compreso tra 0.2 μl e 10 ml.
  • Redesigned handle fits naturally in user's hand, no matter the size.
  • Volume locking system guarantees no accidental change in volume while pipetting.
  • Adjustable tip ejector provides comfort for right- and left-handed users.
  • 2D identification code allows easy tracking of product information.
  • New piston assembly designed to drastically improve pipetting and purge forces.
  • Redesigned tip ejector shape and internal mechanism offers reduced tip ejection forces by 50%.
Informations sur la commande
È disponibile un programma di permuta. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio rappresentante Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accuracy ±0.024, ±0.025, ±0.027, ±0.03 μl
Punte compatibili D10, DL10, DF10ST, DFL10ST tip
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Autoclavable
Colore Arancione
Dispensing Speed Manual
Monouso Reusable
Da utilizzare con D-10, DL10, DF10ST, DFL10ST Tip
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Polypropylene
Modello P2L
Numero di canali 1
Product Line Pipetman
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Mechanical Pipette
Volume (sistema metrico) Da 0.2 a 2 μl
Stile delle dita Ergonomico
Da utilizzare con (applicazione) Trasporto di un volume misurato di liquido
Da utilizzare con (apparecchiatura) D10, DL10, DF10ST, DFL10ST tip
Include Espulsore puntale in acciaio inox
Quantità 1
Warranty 1 Year
Lunghezza (sistema imperiale) 12,6in.
Lunghezza (sistema metrico) 32 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4,33in.
Larghezza (sistema metrico) 11 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.57 in.
Altezza (sistema metrico) 4 cm
Fit for Purpose Certified Quality
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.