Learn More
Gilson™ PIPETMANTM L Micro-volume Kit
Codice prodotto. 15384765 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 to 100 μL
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15384765 0.2 to 100 μL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15384765 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F167550
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
PIPETMANTM L Micro-volume Kit is designed for molecular biology applications.
The PIPETMAN L Micro-volume Kit offers the PIPETMAN P2L and P10L, ideal for pipetting enzymes and reagents; and a PIPETMAN P100L, suited for small-volume dispensing of aqueous fluids of moderate viscosity and density (molecular biology, immunology, etc.).
Kit Contents:
  • 3 PIPETMAN L Pipettes: P2L, P10L, and P100L with Gilson certificates
  • 2 racks of certified-quality PIPETMAN DIAMOND Tips: DL10 and D200
  • 3 SINGLETM pipette holders
  • 3 Plastic tip ejectors
  • 1 Gilson guide to pipetting
  • 1 Two-minute inspection poster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punte compatibili DL10 and D200 Tips
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue/White
Monouso Reusable
Da utilizzare con Manual Air Displacement Pipette
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Polypropylene
Numero di canali 1
Product Line Pipetman
Sterilità Non-sterile
Tipo Starter Kit, Micro
Volume (sistema metrico) 0.2 to 100 μL
Da utilizzare con (applicazione) Manual Air Displacement Pipette
Include P2L / P10L / P100L, D10 TIPACK, D200 TIPACK
Quantità 3
Warranty 1 Year
Lunghezza (sistema imperiale) 14.57 in.
Lunghezza (sistema metrico) 37 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 31 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Altezza (sistema metrico) 12 cm
Fit for Purpose Certified Quality