Learn More
Gilson™ PIPETMANTM L Multichannel Pipet
Codice prodotto. 13406718 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Giallo
Rosso
Verde
Numero di canali:
8
12
Volume (sistema metrico):
2 to 20 μL
Da 0.5 a 10 μl
Da 20 a 200 μl
Da 20 a 300 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Numero di canali Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
13406718 Verde 8 Da 20 a 300 μl Pezzo
13236828 Bianco 12 2 to 20 μL Pezzo
13266828 Giallo 8 Da 20 a 200 μl Pezzo
13286828 Giallo 12 Da 20 a 200 μl Pezzo
13426718 Rosso 8 Da 0.5 a 10 μl Pezzo
13436718 Rosso 12 Da 0.5 a 10 μl Pezzo
13446718 Verde 12 Da 20 a 300 μl Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 13406718 Fornitore Gilson™ N. del fornitore FA10015
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
The PIPETMANTM L Multichannel Pipet is a lightweight multichannel pipet with lockable volume that has been designed to fit naturally in your hand.
  • Gilson–patented volume locking system guarantees no accidental change in volume while pipetting.
  • Adjustable tip ejector provides comfort for right- and left-handed users.
  • Redesigned handle fits naturally in your hand, no matter the size.
  • Unique internal design applies even, equal pressure from either side of the pipette, rather than on the center of the channels like other multichannels do.
  • 2D identification code tracks product reference number, date of manufacture, serial number and maximum volume of pipet.
  • Available in 8–and 12–channel covering a volume range from 0.5 to 300μL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punte compatibili PIPETMAN DIAMOND Tips D200, D300, DF200ST, DF300ST
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Autoclavable
Colore Verde
Dispensing Speed Manual
Monouso Reusable
Da utilizzare con Pipette Tip 50 to 1000 μL
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Polypropylene
Modello P8x300L
Numero di canali 8
Product Line Pipetman
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) Da 20 a 300 μl
Stile delle dita Ergonomico
Quantità 1
Warranty 1 Year
Lunghezza (sistema imperiale) 5.98 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12.83 in.
Larghezza (sistema metrico) 32.6 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.54 in.
Altezza (sistema metrico) 3.9 cm
Peso (sistema imperiale) 0.82 lb.
Fit for Purpose Certified Quality