Learn More
Gilson™ PIPETMANTM L Multichannel Pipet
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13446718 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Giallo
Rosso
Verde
Numero di canali:
8
12
Volume (sistema metrico):
2 to 20 μL
Da 0.5 a 10 μl
Da 20 a 200 μl
Da 20 a 300 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13446718
Marca: Gilson™ FA10016
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The PIPETMANTM L Multichannel Pipet is a lightweight multichannel pipet with lockable volume that has been designed to fit naturally in your hand.
  • Gilson–patented volume locking system guarantees no accidental change in volume while pipetting.
  • Adjustable tip ejector provides comfort for right- and left-handed users.
  • Redesigned handle fits naturally in your hand, no matter the size.
  • Unique internal design applies even, equal pressure from either side of the pipette, rather than on the center of the channels like other multichannels do.
  • 2D identification code tracks product reference number, date of manufacture, serial number and maximum volume of pipet.
  • Available in 8–and 12–channel covering a volume range from 0.5 to 300μL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Punte compatibili PIPETMAN DIAMOND Tips D200, D300, DF200ST, DF300ST
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Autoclavable
Colore Verde
Dispensing Speed Manual
Monouso Reusable
Da utilizzare con Pipette Tip 50 to 1000 μL
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Polypropylene
Modello P12x300L
Numero di canali 12
Product Line Pipetman
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) Da 20 a 300 μl
Stile delle dita Ergonomico
Quantità 1
Warranty 1 Year
Lunghezza (sistema imperiale) 6.02 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12.87 in.
Larghezza (sistema metrico) 32.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Altezza (sistema metrico) 3.8 cm
Peso (sistema imperiale) 0.92 lb.
Fit for Purpose Certified Quality