Descrizione
- La geometria ottimizzata e la realizzazione in puro polipropilene garantiscono un'erogazione completa e risultati costanti.
- Garantisce accuratezza e precisione.
- Nessun rischio di contaminazione: i puntali sono prodotti in camera sterile.
- Sterilizzati con irradiazione gamma: i punti indicatori utilizzati sui prodotti Gilson subiscono un cambiamento di colore irreversibile dopo la sterilizzazione.
- Garantiti privi di DNA, RNA, DNasi, RNasi, ATP, pirogeni e metalli in tracce.
- Garanzia della completa tracciabilità, dalla produzione alla fornitura.
- Facile identificazione grazie alla confezione con codifica a colori.
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | Da 0,1 a 10 μl |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Prodotto sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Modello | DF10ST |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5,71in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 3 cm |
| Dichiarazioni di pulizia | DNA free, RNA free, RNAse free, DNAse free, ATP free, Endotoxin free |
| Formato | In rack |
| Vedi altri risultati |