Descrizione
- La geometria ottimizzata e il materiale in puro polipropilene garantiscono un basso livello di ritenzione e una superficie naturalmente idrofobica
- Richiede l'impiego di una forza minima
- Robusto e progettato per resistere all'autoclavaggio
- Livello di sicurezza della sterilità SAL 10-6 garantito, mediante irradiazione gamma
- Tutte le confezioni sono avvolte in plastica per uso medico in grado di prevenire qualsiasi contaminazione
- I punti indicatori utilizzati sui prodotti Gilson subiscono un cambiamento di colore irreversibile dopo la sterilizzazione; i punti gamma gialli diventano rossi dopo la corretta esposizione dei prodotti
- I Tipack sono sigillati in modo sicuro con un adesivo; sul Tipack è presente una descrizione completa del prodotto per la rintracciabilità e per facilità di identificazione
- Disponibili in confezioni sterilizzate o autoclavabili
- Prodotti in camera sterile e quindi senza rischi di contaminazioni
- Garanzia di completa rintracciabilità, dallo stampaggio alla postazione di lavoro
- Identificazione agevole grazie alla confezione con codifica a colori conforme ai requisiti GLP
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | Da 2 a 200 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sì |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Sì |
| Modello | D200 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5,71in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5.1 cm |
| Dichiarazioni di pulizia | DNA free, RNA free, RNAse free, DNAse free, ATP free, Endotoxin free |
| Formato | In rack |
| Vedi altri risultati |