Learn More
Gilson™ Puntali per pipette in rack PIPETMAN™ Tipack™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10173332 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
14.5 cm
3 cm
5,1 cm
5.1 cm
32.2 cm
Volume (sistema metrico):
0.1 - 10 μl
0.1 to 20 μL
100 to 1200 μL
20 to 300 μL
Da 0.1 a 20 μl
Da 100 a 1000 μl
Da 100 a 1200 μl
Da 2 a 200 μl
Da 20 a 300 μl
Da 500 a 5000 μl
Modello:
D10
D1000
D1200
D200
D300
D5000
DL10
Sterilità:
Non sterile
Prodotto sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 600
pezzi 960
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Volume (sistema metrico) Modello Sterilità unitSize
10173332 32.2 cm Da 500 a 5000 μl D5000 Non sterile pezzi 600
12629581 14.5 cm 0.1 - 10 μl D10 Non sterile pezzi 960
12679581 14.5 cm 0.1 - 10 μl D10 pezzi 960
12639581 3 cm Da 0.1 a 20 μl DL10 Non sterile pezzi 960
12689581 14.5 cm 0.1 to 20 μL DL10 Sterile pezzi 960
12649581 5.1 cm Da 2 a 200 μl D200 Non sterile pezzi 960
10153382 5.1 cm Da 2 a 200 μl D200 pezzi 960
12629601 14.5 cm 20 to 300 μL D300 Non sterile pezzi 960
12699581 14.5 cm Da 20 a 300 μl D300 pezzi 960
12659581 5.1 cm Da 100 a 1000 μl D1000 Non sterile pezzi 960
12609591 5,1 cm Da 100 a 1000 μl D1000 Prodotto sterile pezzi 960
12669581 14.5 cm Da 100 a 1200 μl D1200 Non sterile pezzi 960
12619581 14.5 cm 100 to 1200 μL D1200 Sterile pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 10173332 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F161370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.61€
    194.25€ / pezzi 600
    Risparmia 71.36€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Progettati per essere funzionali, pratici e robusti. I puntali per pipette in rack Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ sono disponibili in confezioni sterili o autoclavabili.
  • Optimized geometry and pure polypropylene material ensure low retention and naturally hydrophobic surface.
  • Requires low tip-mounting force.
  • Robust and designed to withstand autoclaving.
  • Sterility assurance level SAL 10-6 guaranteed, using gamma irradiation.
  • All packs are wrapped in medical device quality plastic which provides a complete shield against contamination.
  • Indicator dots used on Gilson products undergo an irreversible color change upon sterilization; yellow gamma dots turn red when products have been properly exposed.
  • TIPACKs are securely sealed with a sticker; a full product description is given on the TIPACK for traceability and easy identification.
  • Available in sterilized or autoclavable packages.
  • Manufactured in a clean room and hence no risk of contamination.
  • Full traceability from the mold to the bench guaranteed.
  • Easy identification with color-coded packaging to meet GLP requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 500 a 5000 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile
Modello D5000
Lunghezza (sistema imperiale) 12.68 in.
Lunghezza (sistema metrico) 32.2 cm
Formato In rack
Stile punta Standard
Imballaggio Racked - TIPACK
Quantità 600 (12x50)
Product Type Pipet Tips
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato No
Product Line Pipetman Tipack
Materiale Polipropilene