Learn More
Gilson™ Scatola di ricariche PIPETMAN™ Universal
Codice prodotto. 10122862 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red, Green, Yellow, Blue
Capacità:
960
Lunghezza (sistema metrico):
66 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Capacità Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10122862 Red, Green, Yellow, Blue 960 66 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10122862 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F167100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.40€
    19.95€ / pezzi 1
    Risparmia 9.45€
    32% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Necessario per l'uso dei puntali Tower Pack. La scatola di ricariche Gilson™ PIPETMAN™ Universal è codificata per colore.
  • TOWERPACK™ è un sistema di riempimento innovativo, rapido e semplice per puntali DIAMOND™
  • Utilizza il 60% di spazio in meno sul banco da laboratorio e il 70% di plastica in meno
  • L'intera gamma di puntali DIAMOND™ TOWERPACK™ si adatta perfettamente alla scatola Universal Reload, incredibilmente facile da utilizzare
  • Codifica a colori dei rack per distinguere i modelli di puntale e indicare il modello di pipetta Gilson™ compatibile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Red, Green, Yellow, Blue
Capacità 960
Materiale Polypropylene
Posizioni 1
Forma Conical
Sovrapponibile Yes
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tower Pack
Quantità 1
Size 245 x 375 x 35 mm
Lunghezza (sistema metrico) 66 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.65 in
Larghezza (sistema imperiale) 14.76 in
Altezza (sistema imperiale) 1.38 in
Include Reload Box
Product Type Empty Rack
Matrice 1x1