Learn More
Gingerenone A, TRC
Codice prodotto. 30240905
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30240905 100 mg 100mg
30240805 50 mg 50mg
30240517 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30240905 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG387500100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 128700-97-0
Formula molecolare C21H24O5
Molecular Weight (g/mol) 356.41
Sinonimo (4E)-1,7-bis(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-hepten-3-one, (E)-1,7-bis(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-hepten-3-one;
IUPAC Name (E)-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hept-4-en-3-one
SMILES COc1cc(CC\C=C\C(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
Specifica
Materiale o nome chimico Gingerenone A
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H24O5/c1-25-20-13-15(8-11-18(20)23)5-3-4-6-17(22)10-7-16-9-12-19(24)21(14-16)26-2/h4,6,8-9,11-14,23-24H,3,5,7,10H2,1-2H3/b6-4+
Peso formulazione 356.1624
Percent Purity >95%