Learn More
MedChemExpress Ginkgetin
Codice prodotto. 16439168
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16439168 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16439168 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0889
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026
MedChemExpress Ginkgetin, a biflavone, is isolated from Ginkgo biloba leaves. Ginkgetin exhibit anti-tumor, anti-inflammatory, neuroprotective, anti-fungal activities. Ginkgetin is also a potent inhibitor of Wnt signaling, with an IC50 of 5.92 μμ.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 566.51 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
CAS 481-46-9
Product Type Natural Products
Purezza 97.66%
Solubilità DMSO : 125 mg/mL (220.65 mM∣Need ultrasonic)
Bersaglio Wnt∣Apoptosis∣Autophagy