Learn More
MedChemExpress Ginkgetin
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecolare | 566.51 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 481-46-9 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 97.66% |
| Solubilità | DMSO : 125 mg/mL (220.65 mM∣Need ultrasonic) |
| Bersaglio | Wnt∣Apoptosis∣Autophagy |
| Quantità | 5 mg |