Learn More
Ginkgolide A, MedChemExpress
Codice prodotto. 16454337
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16454337 50 mg
16418458 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16454337 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0355
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Ginkgolide A (BN-52020) is an extract from in Ginkgo biloba and a g-aminobutyric acid (GABA) antagonist.
Ginkgolide A (BN-52020) is an extract from in Ginkgo biloba and a g-aminobutyric acid (GABA) antagonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Ginkgolide A
CAS 15291-75-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H24O9
Quantità 50 mg
Sinonimo BN-52020
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (244.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@]3(C4=O)C(C5([C@@H](O)C(O6)=O)C6O3)([C@H](O4)C[C@H]5C(C)(C)C)C[C@]2([H])O1
Molecular Weight (g/mol) 408.4
Peso formulazione 408.4
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Show More Show Less
Research purposes only