Learn More
Ginkgolide B, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484887
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16484887 50 mg 50mg
16469098 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16484887 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0784
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Ginkgolide B (BN-52021), an important active terpenoid from Ginkgo biloba leaves, is reported to increase cell viability and decrease cell apoptosis.
Ginkgolide B (BN-52021), an important active terpenoid from Ginkgo biloba leaves, is reported to increase cell viability and decrease cell apoptosis.
Specifica
Materiale o nome chimico Ginkgolide B
CAS 15291-77-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H24O10
Quantità 50 mg
Sinonimo BN-52021
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (235.63 mM)
SMILES O[C@@H]1C(C2([C@H]3O)[C@](OC3=O)([H])O4)([C@@](O5)([H])C[C@H]2C(C)(C)C)C4(C5=O)[C@@](O)([C@@H]6C)[C@@]1([H])OC6=O
Molecular Weight (g/mol) 424.4
Peso formulazione 424.4
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only